4-Fluor-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

337129-1G
SIAL337129-1GEA 45.5 EUR
SIAL337129-1G
4-Fluor-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-methylphenol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C (31 mmHg)
Schmelzpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00075088
CAS-Nummer: 452-72-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR