4-Fluor-3-methylanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

337242-5G
SIAL337242-5GEA 54.6 EUR
SIAL337242-5G
4-Fluor-3-methylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140,16 g/mol
Siedepunkt: 23 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042293
CAS-Nummer: 2338-54-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR