4-Fluor-m-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

337250-25G
SIAL337250-25GEA 133 EUR
SIAL337250-25G
4-Fluor-m-kresol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-m-kresol
Formel: C₇H₇FO
MDL: MFCD00042296
CAS-Nummer: 452-70-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR