2,3,4-Trifluorphenol ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

337285-1G
SIAL337285-1GEA 53.9 EUR
SIAL337285-1G
2,3,4-Trifluorphenol ≥97%, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (43 mmHg) (Lit.)
Schmelzpunkt: 30…34°C (Lit.)
Flammpunkt: 59 °C
MDL: MFCD00042426
CAS-Nummer: 2822-41-5
EINECS: 240-083-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR