Kupfer(II)-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Ethylcapronsäure Kupfer(II)salz, Kupferbis(2-ethylhexanoat), Heptan-3-carbonsäure Kupfer(II)salz, 2-Ethylhexansäure Kupfer(II)salz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
337323-25G
337323-5G
SIAL337323-25GEA
213
EUR
SIAL337323-25G
SIAL337323-5G
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat
Formel:
C₁₆H₃₀CuO₄ Molecular Weight: 349.96 g/mol Schmelzpunkt: 252 |
MDL:
MFCD00015695 CAS-Nummer: 149-11-1 EINECS: 205-731-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...