1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3,5-Tribenzyl-1,3,5-triazinane
337722-25G
SIAL337722-25GEA
137
EUR
SIAL337722-25G
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin
Formel:
C₂₄H₂₇N₃ Molecular Weight: 357,5 g/mol |
MDL:
MFCD00014599 CAS-Nummer: 2547-66-2 EINECS: 219-831-7 |