4-Chlor-2,6-dinitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
337854-5G
SIAL337854-5GEA
0
EUR
SIAL337854-5G
4-Chlor-2,6-dinitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2,6-dinitroanilin
Formel:
C₆H₄ClN₃O₄ Molecular Weight: 217,57 g/mol |
CAS-Nummer:
5388-62-5 EINECS: 226-381-5 |