(R)-(-)-Glycidylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(-)-[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl butanoate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
338125-5G
SIAL338125-5GEA
37
EUR
SIAL338125-5G
(R)-(-)-Glycidylbutyrat, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Glycidylbutyrat
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molecular Weight: 144,17 g/mol |
MDL:
MFCD00075120 CAS-Nummer: 60456-26-0 |