Dibenzylsulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

33820-100G-F
SIAL33820-100G-FEA 108 EUR
SIAL33820-100G-F
Dibenzylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dibenzylsulfid
Formel: C₁₄H₁₄S
Molecular Weight: 214,33 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (50 °C)
MDL: MFCD00004784
CAS-Nummer: 538-74-9
EINECS: 208-703-6
UN: 3335
ADR: 9,
Merck Index: 13,01147

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR