(±)-2-Methylcapronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-2-Methylhexansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

338273-5G
SIAL338273-5GEA 34.4 EUR
SIAL338273-5G
(±)-2-Methylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylcapronsäure
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,929 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002674
CAS-Nummer: 4536-23-6
EINECS: 224-883-9
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR