1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3,4-Trifluornitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

338362-25G
SIAL338362-25GEA 26 EUR
SIAL338362-25G
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177,08 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041546
CAS-Nummer: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR