Isochinolin-3-carbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Isoquinolinecarbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
338532-1G
SIAL338532-1GEA
186
EUR
SIAL338532-1G
Isochinolin-3-carbonitril, Sigma-Aldrich®
Isochinolin-3-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ Molecular Weight: 154.17 g/mol |
MDL:
MFCD00075136 CAS-Nummer: 26947-41-1 |