4-Brom-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
338737-5G
SIAL338737-5GEA
28.4
EUR
SIAL338737-5G
4-Brom-3-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-nitroanisol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232.03 g/mol |
MDL:
MFCD00051511 CAS-Nummer: 5344-78-5 EINECS: 226-290-0 |