tri-Lithiumorthophosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Lithiumphosphat, Lithiumphosphat tribasisch

338893-100G
SIAL338893-100GEA 103 EUR
SIAL338893-100G
tri-Lithiumorthophosphat, Sigma-Aldrich®
tri-Lithiumorthophosphat
Formel: Li₃O₄P
Molecular Weight: 115,79 g/mol
Schmelzpunkt: 1225 °C
Dichte: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016187
CAS-Nummer: 10377-52-3
EINECS: 233-823-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR