Germanium(IV)ethoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

339180-25G 339180-5G
SIAL339180-25GEA 785 EUR
SIAL339180-25G SIAL339180-5G
Germanium(IV)ethoxid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)ethoxid
Formel: C₈H₂₀GeO₄
Siedepunkt: 185…187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015121
CAS-Nummer: 14165-55-0
EINECS: 238-007-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR