Eisen(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339199-50G
SIAL339199-50GEA 580 EUR
SIAL339199-50G
Eisen(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)acetat
Formel: C₄H₆FeO₄
Molecular Weight: 173,94 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
MDL: MFCD00058909
CAS-Nummer: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7