Mangan(II)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Mangandifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

339288-10G
SIAL339288-10GEA 32.4 EUR
SIAL339288-10G
Mangan(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)fluorid
Formel: F₂Mn
Schmelzpunkt: 880…920 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016222
CAS-Nummer: 7782-64-1
EINECS: 231-960-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05769

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR