Mangan(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339296-10G
SIAL339296-10GEA
108
EUR
SIAL339296-10G
Mangan(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Mangan(III)fluorid
Formel:
F₃Mn Dichte: 3,54 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016223 CAS-Nummer: 7783-53-1 EINECS: 232-006-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05784 |