2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339369-1G
SIAL339369-1GEA
34.6
EUR
SIAL339369-1G
2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇ClN₂S Molecular Weight: 210,69 g/mol |
MDL:
MFCD00047058 CAS-Nummer: 2103-99-3 |