3-Brom-4-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

339547-5G
SIAL339547-5GEA 0 EUR
SIAL339547-5G
3-Brom-4-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
MDL: MFCD00042186
CAS-Nummer: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR