1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

339601-5G
SIAL339601-5GEA 24.5 EUR
SIAL339601-5G
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,01 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040834
CAS-Nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR