Methyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Triethoxy(methyl)silan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

339644-500ML
SIAL339644-500MLEA 59.1 EUR
SIAL339644-500ML
Methyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Methyltriethoxysilan
Formel: C₇H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 178,3 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009066
CAS-Nummer: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR