3'-Brom-4'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

339679-25G
SIAL339679-25GEA 302 EUR
SIAL339679-25G
3'-Brom-4'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Brom-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57 °C
MDL: MFCD00042466
CAS-Nummer: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR