1,5-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-Dihydroxyanthrachinon
340014-100G
SIAL340014-100GEA
144
EUR
SIAL340014-100G
1,5-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,5-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₈O₄ Molecular Weight: 240,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001210 CAS-Nummer: 117-12-4 EINECS: 204-175-6 |