(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4S,5R)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, (4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
340529-5G
SIAL340529-5GEA
70.6
EUR
SIAL340529-5G
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2000 g/mol |
MDL:
MFCD00066226 CAS-Nummer: 16251-45-9 |