4-(Trifluormethoxy)benzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

340987-1G
SIAL340987-1GEA 39.6 EUR
SIAL340987-1G
4-(Trifluormethoxy)benzylamin, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Siedepunkt: 57 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061237
CAS-Nummer: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR