3-Brom-4-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
341355-1G
SIAL341355-1GEA
26
EUR
SIAL341355-1G
3-Brom-4-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,01 g/mol |
MDL:
MFCD00042463 CAS-Nummer: 1007-16-5 EINECS: 213-751-6 |