2,3-Difluor-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
341533-5G
SIAL341533-5GEA
81.2
EUR
SIAL341533-5G
2,3-Difluor-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluor-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Molecular Weight: 175,09 g/mol Schmelzpunkt: 61 °C |
MDL:
MFCD00042255 CAS-Nummer: 82419-26-9 |