(Trimethylsilyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

341614-1G
SIAL341614-1GEA 60.9 EUR
SIAL341614-1G
(Trimethylsilyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(Trimethylsilyl)essigsäure
Formel: C₅H₁₂O₂Si
MDL: MFCD00042651
CAS-Nummer: 2345-38-2
EINECS: 219-067-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR