Bromcyan 3 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyanogenbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
341894-100ML
SIAL341894-100MLEA
82.6
EUR
SIAL341894-100ML
Bromcyan 3 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Bromcyan
Formel:
CBrN Molecular Weight: 105,92 g/mol |
MDL:
MFCD00011597 CAS-Nummer: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 |