3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
341983-1G
SIAL341983-1GEA
113
EUR
SIAL341983-1G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel:
C₈H₇F₄NO |
MDL:
MFCD00042457 CAS-Nummer: 831-75-4 EINECS: 212-610-6 |