4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
342009-1G
SIAL342009-1GEA
57.6
EUR
SIAL342009-1G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222,1364 g/mol |
MDL:
MFCD00039577 CAS-Nummer: 35295-36-4 EINECS: 252-497-0 |