Strontiumfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

342203-500G
SIAL342203-500GEA 104 EUR
SIAL342203-500G
Strontiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Strontium fluoride
Formel: F₂Sr
Molecular Weight: 125,62 g/mol
Siedepunkt: 2460 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1477 °C
Dichte: 4,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011251
CAS-Nummer: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09002

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR