2-Amino-6-chlorpurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chlor-7H-purin-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342300-1G 342300-5G
SIAL342300-1GEA 37.8 EUR
SIAL342300-1G SIAL342300-5G
2-Amino-6-chlorpurin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-chlorpurin
Formel: C₅H₄ClN₅
Molecular Weight: 169.57 g/mol
Schmelzpunkt: 300
MDL: MFCD00075252
CAS-Nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7