3-Chlor-6-phenylpyridazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Phenyl-6-chloropyridazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342319-1G
SIAL342319-1GEA
47.9
EUR
SIAL342319-1G
3-Chlor-6-phenylpyridazin, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Formel:
C₁₀H₇ClN₂ Molecular Weight: 190,6300 g/mol |
MDL:
MFCD00075253 CAS-Nummer: 20375-65-9 EINECS: 243-772-6 |