Cobalt(II)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
342440-250G
SIAL342440-250GEA 72.9 EUR
SIAL342440-250G
Cobalt(II)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)hydroxid
Formel: H₂CoO₂
Dichte: 3,597 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00016015
CAS-Nummer: 21041-93-0
EINECS: 244-166-4
Merck Index: 13,02467