Kupfer(II)sulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

342467-100G 342467-500G
SIAL342467-100GEA 117 EUR
SIAL342467-100G SIAL342467-500G
Kupfer(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)sulfid
Formel: CuS
Dichte: 4,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016066
CAS-Nummer: 1317-40-4
EINECS: 215-271-2
Merck Index: 12,02724

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR