3-(Trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Trifluoromethoxyaniline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

342548-1G
SIAL342548-1GEA 36.5 EUR
SIAL342548-1G
3-(Trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041511
CAS-Nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR