2-Chlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Chloro-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343382-5G
SIAL343382-5GEA
98.1
EUR
SIAL343382-5G
2-Chlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-p-benzochinon
Formel:
C₆H₃ClO₂ Molecular Weight: 142,54 g/mol |
MDL:
MFCD00075260 CAS-Nummer: 695-99-8 |