1,1-Cyclopropandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

343412-5G
SIAL343412-5GEA 181 EUR
SIAL343412-5G
1,1-Cyclopropandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1,1-Cyclopropandicarbonsäure
Formel: C₅H₆O₄
Molecular Weight: 130,1 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 134…138 °C
MDL: MFCD00013727
CAS-Nummer: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR