1-Boc-piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
343536-1G
343536-25G
343536-5G
SIAL343536-1GEA
32.4
EUR
SIAL343536-1G
SIAL343536-25G
SIAL343536-5G
1-Boc-piperazin, Sigma-Aldrich®
1-Boc-piperazin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD00075265 CAS-Nummer: 57260-71-6 |