1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
343633-5G
SIAL343633-5GEA
38.9
EUR
SIAL343633-5G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton, Sigma-Aldrich®
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Formel:
C₁₄H₉F₃O₂ Molecular Weight: 266.22 g/mol |
MDL:
MFCD00054501 CAS-Nummer: 893-33-4 |