Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

343773-100G
SIAL343773-100GEA 240 EUR
SIAL343773-100G
Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR