1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

343870-5G
SIAL343870-5GEA 26.1 EUR
SIAL343870-5G
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Siedepunkt: 78…81 °C (55 mmHg)
Dichte: 1,635 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040943
CAS-Nummer: 2252-44-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR