1,3-Dibrom-5-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343951-1G
SIAL343951-1GEA
88
EUR
SIAL343951-1G
1,3-Dibrom-5-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃Br₂F₃O |
MDL:
MFCD00075280 CAS-Nummer: 207226-31-1 |