4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
344052-5G
SIAL344052-5GEA
195
EUR
SIAL344052-5G
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril
Formel:
C₇BrF₄N Molecular Weight: 253,9792 g/mol |
MDL:
MFCD00075282 CAS-Nummer: 17823-40-4 |