ω-Brom-3-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Brom-3'-nitroacetophenon, Brommethyl-m-nitrophenylketon, 3-Nitrophenacylbromid, α-Brom-3-nitroacetophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

344214-5G
SIAL344214-5GEA 66.8 EUR
SIAL344214-5G
ω-Brom-3-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-3-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Schmelzpunkt: 90…94 °C
MDL: MFCD00024512
CAS-Nummer: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR