α,α'-Dibrom-p-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,4-Bis(brommethyl)benzol, p-Xyloldibromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

34440-100G-F 34440-25G-F
SIAL34440-100G-FEA 309 EUR
SIAL34440-100G-F SIAL34440-25G-F
α,α'-Dibrom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibrom-p-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263.96 g/mol
Siedepunkt: 245
Dichte: 2.012 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000182
CAS-Nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR