4-Hydroxy-3-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
344575-25G
SIAL344575-25GEA
298
EUR
SIAL344575-25G
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₄N₂O₃ Molecular Weight: 164,12 g/mol |
MDL:
MFCD00070775 CAS-Nummer: 3272-08-0 EINECS: 221-899-8 |