5-Nitro-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methyl-5-nitrobenzoesäurenitril, 2-Methyl-5-nitrobenzonitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

345016-5G
SIAL345016-5GEA 37.5 EUR
SIAL345016-5G
5-Nitro-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
5-Nitro-o-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 104…106 °C
MDL: MFCD00017040
CAS-Nummer: 939-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR